Learn More
Corning™ Spatole sterili
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10216051 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10216051 24.9 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10216051 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.79€
    283.04€ / pezzi 100
    Risparmia 32.75€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene atossico rigido per garantire buona resistenza chimica alle soluzioni acquose. Le spatole sterili Corning™ rappresentano una soluzione ideale per le applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazioni.
  • Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
  • Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
  • Available in five different configurations.
  • Microspatulas available in two configurations.
  • In confezione singola.
  • Antistatic.
  • Sterile.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi
Monouso Sì
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione
Lunghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Include Cucchiaio a V a un’estremità, cucchiaio rotondo più grande sull’altra
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 24.9 cm
Sterilità Sterile
Forma Scoop End, Spatula End