Learn More
Corning™ Spatole sterili
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10788012 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
24.9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10788012 24.9 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10788012 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    283.04€ / pezzi 100
    Risparmia 19.96€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene atossico rigido per garantire buona resistenza chimica alle soluzioni acquose. Le spatole sterili Corning™ rappresentano una soluzione ideale per le applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazioni.
Constructed of rigid nontoxic polystyrene to provide good chemical resistance to aqueous solutions. Corning™Sterile Spatulas are an ideal solution for molecular biology applications, lyophilized samples, and contamination-free sampling.
  • Corning spatulas are designed to save time and to provide contamination-free samples.
  • Eliminates the recycling and resterilizing necessary with reusable spatulas.
  • Available in five different configurations.
  • Microspatulas available in two configurations.
  • In confezione singola.
  • Antistatic.
  • Sterile.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Sterilità Sterile
Forma Tapered Flat End, Spoon End
Certificazione/Conformità USP Classe VI, certificata apirogena, esente da RNasi e DNasi
Monouso
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di biologia molecolare, campioni liofilizzati e campionamento senza contaminazione
Lunghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Include Lama piatta rastremata a una estremità, cucchiaio sull’altra
Materiale Polistirene
Tipo di maniglia Tapered
Lunghezza (sistema metrico) 24.9 cm