Learn More
Corning™ Storage Mat III
Codice prodotto. 10428571 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
EVA e polimeri
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10428571 EVA e polimeri pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10428571 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    384.14€ / pezzi 100
    Risparmia 27.86€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Fits Corning™ 96 round well plates and blocks. Corning™ Storage Mat III can be applied manually or with a storage mat applicator.
(This is the suggested replacement for 3092 and 3094)
  • Fits Corning 96 round well plates and blocks
  • Manufactured from EVA (ethyl vinyl acetate) and polymer is compatible with DMSO
  • DNase- and RNase-free
  • Can be applied manually or with our Storage Mat Applicator
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da DNasi e RNasi
Materiale EVA e polimeri
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 25
Product Type Storage Mat III
Forma pozzetto Round
Plate Compatibility Piastra a 96 pozzetti