Descrizione
- Cap Style: Available with Vented, Phenolic, or Plug Seal cap
- 75 cm2 cell growth area
- Fewer corners for easier scraping
- Easier grip with better access to the cap
- Tissue culture-treated surface
- Nonpyrogenic
- Resin meets USP Class VI specifications
- Sterile to SAL 10-6
- 100% leak tested
- BSE/TSE compliant
- Canted neck
- Molded-in graduations for volumetric measurement estimation
- Optional pipet removal of liquid via the pipet divot
- Access for up to 50mL pipets
- Stable stacking design
- USP Class VI polystyrene
- Manufactured in compliance with cGMP standards
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 9.2 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 275 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Coltura cellulare |
| Include | Numeri di lotto per una facile tracciabilità |
| Stile collo | Inclinato |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Vedi altri risultati |
I prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca. Non destinati all'uso nell'ambito di procedure diagnostiche o terapeutiche.