Learn More
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15380591 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
275 ml
Tipo di chiusura:
Phenolic
Tappo con sfiato
Tappo sigillante
Rivestimento superficiale:
Nessuno
TC-Treated
Tissue Culture Treated
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Rivestimento superficiale unitSize
15380591 60 ml Tappo con sfiato Nessuno pezzi 100
15350591 275 ml Tappo con sfiato Tissue Culture Treated pezzi 100
15360591 275 ml Tappo sigillante TC-Treated pezzi 100
15370591 275 ml Phenolic TC-Treated pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15380591 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431464U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    274.45€ / pezzi 100
    Risparmia 19.55€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per migliorare le potenzialità d'impiego mantenendo lo stesso ambiente di crescita cellulare dei design precedenti. Le fiasche per colture cellulari a U Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
  • Cap Style: Available with Vented, Phenolic, or Plug Seal cap
  • 75 cm2 cell growth area
  • Fewer corners for easier scraping
  • Easier grip with better access to the cap
  • Untreated surface
  • Nonpyrogenic
  • Resin meets USP Class VI specifications
  • Sterile to SAL 10-6
  • 100% leak tested
  • BSE/TSE compliant
  • Canted neck
  • Molded-in graduations for volumetric measurement estimation
  • Optional pipet removal of liquid via the pipet divot
  • Access for up to 50mL pipets
  • Stable stacking design
  • USP Class VI polystyrene
  • Manufactured in compliance with cGMP standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.02 oz.
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Coltura cellulare
Include Numeri di lotto per una facile tracciabilità
Stile collo Inclinato
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Nessuno
Graduated Sì
Mouth Style Threaded
Sterilità Sì
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Tappo con sfiato
Area di coltura 75 cm2
Trattamento superficiale Non-treated
I prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca. Non destinati all'uso nell'ambito di procedure diagnostiche o terapeutiche.