Learn More
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10117320 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Round
Square
Con griglia:
Gridded
Not Gridded
N. per confezione:
10/Pk.
20/Pk.
4/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 60
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Forma Con griglia N. per confezione unitSize
10117320 148 cm2 Round Not Gridded 5/Pk. pezzi 60
10310272 21 cm2 Round Gridded 20/Pk. pezzi 500
10350602 500 cm2 Square Not Gridded 4/Pk. pezzi 16
10095381 55 cm2 Round Not Gridded 10/Pk. pezzi 480
10556661 9 cm2 Round Not Gridded 20/Pk. pezzi 500
10634141 21 cm2 Round Not Gridded 20/Pk. pezzi 500
10075371 55 cm2 Round Not Gridded 20/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10117320 Fornitore Corning™ N. del fornitore 430599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00€
    241.21€ / pezzi 60
    Risparmia 17.79€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trattate per colture di tessuti (TC) per un'adesione e una crescita ottimali di cellule adesione-dipendenti. Piastre per colture di tessuti Corning™: la soluzione per crescita e mantenimento di cellule in vitro.
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
  • Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
  • 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
  • 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Le quantità delle confezioni differiscono. Controllare la tabella di ordinazione per i dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 45 mL (Well)
Colore Trasparente
Area di coltura 148 cm2
Monouso Single-use
Con griglia Not Gridded
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti (TC)
Tipo Cell Culture Petri Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 30 to 45 mL
Include Lid
N. per custodia 60/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Size 150 mm dia.
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm