Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10410482 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
3000 ml
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Senza frangiflutti
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma del fondo Dimensione della confezione
10410482 2000 ml Senza frangiflutti pezzi 6
10092591 2000 ml Con frangiflutti pezzi 6
10216821 3000 ml Senza frangiflutti pezzi 4
10410292 3000 ml Con frangiflutti pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10410482 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.77€
    416.95€ / pezzi 6
    Risparmia 48.82€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ da due e tre litri sono ideali per agitatori per colture.
  • Il design Fernbach aumenta l'area della superficie per lo scambio di gas
  • Per terreni di coltura o di conservazione
  • I tappi con sfiato sono utili in tutte le applicazioni che richiedano uno scambio di gas sterile
  • Fondo disponibile con o senza frangiflutti
  • In confezione singola
  • Sterilizzazione con radiazione gamma e certificazione di apirogenicità
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Sterilizzabile in autoclave secondo le istruzioni in dotazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 67.6 once
Certificazione/Conformità Nonpyrogenic, RNase- and DNase-free
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Clear
Descrizione Filettato
Diametro (sistema metrico) chiusura 48 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per agitatori per colture
Da utilizzare con (apparecchiatura) LSE Orbital Shaker
Graduazioni 100 ml
Include Vent Cap
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Cell Culture Erlenmeyer Flask
Larghezza (sistema metrico) 28.60 cm
Monouso Sì
Graduated Yes
Mouth Style Larga
Sterilità Sì
Forma del fondo Senza frangiflutti
Tipo di chiusura Vented
Volume (sistema metrico) di lavorazione 600 to 800 mL
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.