Learn More
Corning™ Piatti a bassissima adesione
Esclusiva superficie in idrogel a legame covalente, idrofila e a carica neutra
609.17€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Yes |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Rotondo (U) |
Colore | Trasparente |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di coltura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10010582
|
Corning™
3261 |
60 mm | 21 cm2 |
609.17€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
- Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
- 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
- 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
- Stacking beads aid in handling
- Vents provide consistent gas exchange
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Sterile
- Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Sterile; packed in sleeves of five.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Trasparente | |
Polistirene | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
20/Cs. |
Yes | |
Rotondo (U) | |
Single-use | |
Round | |
Ultra Low Binding | |
Lid | |
5/Pk. |