Descrizione
- Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
- Sterilized by gamma irradiation
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 3.3 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For filling, venting, and manipulation |
| Include | With 1/8 in. (3.2mm) ID Tubing and a Female Luer 1/8 in. (3.2mm) Hose Barb with Male Luer Lock Plug |
| Product Type | Cap, Filling |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Screw |