Learn More
Corning™ Tappi universali CellSTACK™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10135564 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Nero
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Dimensione della confezione
10135564 Nero pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10135564 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3969
Spedizione stimata: 22-10-2026
For filling, venting, and manipulation
  • Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura HDPE
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3.3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sistemi o applicazioni a circuito chiuso in cui non è necessario lo sfiato
Product Type Tappo
Monouso Sì
Sterilità Sì
Tipo di chiusura A vite, piena