Learn More
Corning™ Micropiastre trasparenti ai raggi UV
Codice prodotto. 10288521 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10288521 Trasparente pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10288521 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1003.41€
    899.97€ / pezzi 50
    Risparmia 103.44€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Designed with a UV-transparent well bottom for determining protein and nucleic acid concentrations. Corning™ UV-Transparent Microplates allows UV absorbance readings with low background, especially at 260 to 280nm.
These microplates have a unique UV-transparent bottom, which is ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations. The UV-transparent bottom is molded to the top without adhesives for greater strength and maximum leak resistance. These microplates are for low background and consistent performance at 260 nm and 280 nm. Their broad linear detection range allows reliable detection of high and low concentrations of biomolecules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certificato esente da RNasi/DNasi
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 2 inner packs of 25
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra trasparente ai raggi UV
Materiale Plastic
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione delle concentrazioni di proteine e/o acidi nucleici, uniformità da pozzetto a pozzetto, basso background coerente e zero cross-talk tra pozzetti
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Quantità 50/Cs.