missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Coronavirus Protein, Native, Mammalian Cells, ELISA, 1 mg
Descrizione
- Application: ELISA
- Expression System: Mammalian cells
- Formulation: Liquid. Constituents: 0.38% Glycine, 0.1% 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 0.01% Sodium lauryl sulfate
- Storage Conditions: Store at -80°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 0.38% glycine, 0.1% 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 0.01% sodium lauryl sulfate |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. |
| Forma | Liquid |
| Label or Dye | Unconjugated |
| Shipping Condition | Dry Ice |
| Substrate Properties | Protein-based Substrate |
| Target Molecule | Canine Coronavirus |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Formulazione | Constituents: 0.38% Glycine, 0.1% 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 0.01% Sodium lauryl sulfate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?