Learn More
Coronene, 95%
Codice prodotto. 10560181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10560181 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10624952 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10560181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110511000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 191-07-1 | C24H12 | 300.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 191-07-1
Formula molecolare C24H12
Molecular Weight (g/mol) 300.36
Numero MDL MFCD00004134
InChI Key VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexabenzobenzene, dibenzo ghi,pqr perylene, superbenzene, unii-7yy0x5xt1w, ccris 908, 7yy0x5xt1w, 6 circulene, coronene, acmc-209eul
PubChem CID 9115
ChEBI CHEBI:29863
IUPAC Name coronene
SMILES C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
Specifica
Materiale o nome chimico Coronene
Nota nome 95%
Punto di fusione 438°C to 440°C
Colore Green to Yellow
Punti di ebollizione 525°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 2523
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in concentrated sulfuric acid,slightly soluble in benzene
Peso formulazione 300.35
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Coronene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.