Learn More
Coronene, 95%
Codice prodotto. 10624952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624952 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10560181 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10624952 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110515000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 191-07-1 | C24H12 | 300.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191-07-1
Formula molecolare C24H12
Molecular Weight (g/mol) 300.36
Numero MDL MFCD00004134
InChI Key VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexabenzobenzene, dibenzo ghi,pqr perylene, superbenzene, unii-7yy0x5xt1w, ccris 908, 7yy0x5xt1w, 6 circulene, coronene, acmc-209eul
PubChem CID 9115
ChEBI CHEBI:29863
IUPAC Name coronene
SMILES C1=CC2=CC=C3C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C1C1=C2C3=C4C5=C61
Spécification
Materiale o nome chimico Coronene
Nota nome 95%
Punto di fusione 438°C to 440°C
Colore Green to Yellow
Punti di ebollizione 525°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15, 2523
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in concentrated sulfuric acid,slightly soluble in benzene
Peso formulazione 300.35
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Coronene
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
Mention de danger
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.