Learn More
MedChemExpress Corosolic acid
Codice prodotto. 16401378
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401378 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401378 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 472.7 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Sinonimo Colosolic acid
Bersaglio Autophagy
Quantità 5 mg