Learn More
MedChemExpress Corosolic acid
Codice prodotto. 16418938
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16418938 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418938 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0280
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 472.7 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Sinonimo Colosolic acid
Bersaglio Autophagy