Learn More
MedChemExpress Corticotropin-releasing factor (human)
Codice prodotto. 16492629
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492629 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492629 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0086
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Corticotropin-releasing factor human (Human CRF) stimulates the synthesis and secretion of adrenocorticotropin in the anterior pituitary.
Specifica
Purezza 98.44%
CAS 86784-80-7
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 4757.45 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 25 mg/mL (5.25 mM∣ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
Sinonimo Human CRF∣ Human corticotropin-releasing factor