Learn More
Cortisol, Lipomed
Codice prodotto. 30463956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463956 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463956 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMCOR163050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Cortisol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Nomi componenti o analita Hydrocortisone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H30 O5
Sinonimo Hydrocortisone, Cortisol, 11 beta,17,21-Trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Prednisolone Imp. A (EP), 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione, 4-Pregnene-11 beta,17 alpha,21-triol-3,20-dione
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CCC(=O)C=C1CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC Name (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 362.46
Quantità 50 mg
Peso formulazione 362.2093 g/mol