Learn More
Cortisone, 98.1%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11434632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11434632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11434632 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219017205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 53-06-5
Formula molecolare C21H28O5
Molecular Weight (g/mol) 360.45
Numero MDL MFCD00003610
InChI Key MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Sinonimo cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
PubChem CID 222786
ChEBI CHEBI:16962
IUPAC Name (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-7,10-dione
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Cortisone
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.981
Quantità 5 g
Peso formulazione 360.4
Forma fisica Powder