Learn More
Cortisone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497316 100 mg -
16421866 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16497316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17461100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Specifica
Materiale o nome chimico Cortisone
Forma fisica Solid
CAS 53-06-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H28O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone Kendall's compound E
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (277.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 360.44
Peso formulazione 360.44
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only