Learn More
Corning™ Costar™ 384-Well Polypropylene Storage Block
Codice prodotto. 10554581 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
10554581 Sterile pezzi 25
10266141 Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10554581 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    348.48€ / pezzi 25
    Risparmia 24.52€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Aggiungi al carrello
Rigid sidewalls for optimal performance in automated handling
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore Clear
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) For high throughput applications requiring added volume
N. per custodia 25/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 25/Cs.
Colore pozzetto Clear