Descrizione
- Design ergonomico con impugnatura a pistola che elimina l'affaticamento del pollice durante procedure ripetitive di pipettaggio
- Stelo di regolazione del volume micrometrico per un'impostazione facile e veloce in incrementi di 0.5μ l da 20 a 200μ l
- Grilletto dell'espulsore del puntale separato per evitare espulsioni accidentali del puntale
- Ciascuna unità viene ispezionata e calibrata per accuratezza e precisione entro ±2 %
- Completamente autoclavabili
- Risultati dei test di accuratezza e precisione inclusi in ogni unità
Order Info
Compatibili con tutti i puntali universali Fisherbrand™.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Numero di canali | 8 |
| Product Line | Costar 8-Pette and 12-Pette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 20 a 200 μl |