Learn More
Corning™ 96-Well Assay Blocks
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10554522 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sterili
Volume (sistema metrico) pozzetto:
500 μL
1000 μL
μ
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Fondo a V
Round, Conical Bottom (V-well)
circolare
No. of Wells:
96
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Volume (sistema metrico) pozzetto Forma pozzetto No. of Wells Dimensione della confezione
10554522 Non-sterile μ Conical Bottom (V-well) 96 pezzi 100
10779922 Non-sterile 500 μL Round, Conical Bottom (V-well) 96 pezzi 100
10689141 Non-sterile 1000 μL circolare 96 pezzi 100
10708212 Sterili μ Fondo a V 96 pezzi 25
10196761 Sterile 1000 μL circolare 96 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10554522 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1324.30€
    1186.05€ / pezzi 100
    Risparmia 138.25€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica. ™
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
Certifications
Certificato esente da DNasi e RNasi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 20 inner packs of 5
Binding Type Not Treated
Colore Trasparente
Product Type Blocchi per dosaggio a 96 pozzetti
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto μ
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, il dosaggio e la crescita cellulare dei composti
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 100/Cs.