Learn More
Corning™ 96-Well Assay Blocks
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10480282 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10480282 Trasparente pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10480282 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    429.03€ / pezzi 50
    Risparmia 30.97€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica. ™
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 5 inner packs of 10
Binding Type Not Treated
Colore Trasparente
Product Type Blocchi per dosaggio a 96 pozzetti
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round, Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, il dosaggio e la crescita cellulare dei composti
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 50/Cs.