Learn More
Corning™ Piastre a fondo nero o bianco trasparente Costar™ da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10123811 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Trattamento superficiale unitSize
10123811 Black, Clear Bottom High Binding pezzi 100
10082471 Black, Clear Bottom Non trattata pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123811 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene trasparente bianco o nero Corning™ da 96 pozzetti offrono la possibilità di visione diretta al microscopio. Per saggi a fluorescenza e luminescenza; ideali per saggi basati su cellule e molecolari.
  • Molded polystyrene with opaque walls and optically clear bottoms
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates for lower background flourecence and enabling readings down to 340nm
  • Opaque black or white walls prevent well to well crosstalk
  • Recommended working volumes of 75 to 200μL
  • Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Ideal for serial dilutions, hemagglutination or precipitation assays, and general storage applications
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
Order Info
Cod. prod. 07-200-568 disponibile anche in confezione da 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Black, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale High Binding
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Capable of binding medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions.
N. per custodia 100
Quantità 100/Cs.