Learn More
Corning™ Piastre piene bianche Costar™ da 96 pozzetti
Codice prodotto. 10167481 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10167481 Bianco pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10167481 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.49€
    707.91€ / pezzi 100
    Risparmia 81.58€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Minimal well-to-well crosstalk
  • White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
  • Recommended working volumes of 75 to 200μL
  • Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 320μL to 360μL
  • Working volume: 75μL to 200μL
  • Choice of flat, round or V-shaped bottom
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Ideal for serial dilutions, hemagglutination or precipitation assays, and general storage applications
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 20/Pk., 100/Cs.
Colore Bianco
Product Type Assay Plate
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Per la riduzione del legante proteico e dell’acido nucleico a basse concentrazioni e l’aumento del rapporto segnale/rumore del dosaggio
Quantità 100/Cs.