Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10327461 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
N. per confezione:
1/Pk.
10, sfusi
20/Pk.
5/Pk.
N. per custodia:
100/Cs.
50 (5 confezioni)
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore N. per confezione N. per custodia unitSize
10327461 Trasparente 20/Pk. 100/Cs. pezzi 100
10695951 Trasparente 1/Pk. 50/Cs. pezzi 50
10564581 Trasparente 10, sfusi 50 (5 confezioni) pezzi 50
10792552 Trasparente 1/Pk. 100/Cs. pezzi 100
10412741 Trasparente 5/Pk. 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10327461 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3628
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Fondo piatto
Da utilizzare con (applicazione) Diluizioni seriali, dosaggi per emoagglutinazione o precipitazione
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Quantità 100/Cs.