Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 10792552 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
N. per confezione:
1/Pk.
10, sfusi
20/Pk.
5/Pk.
N. per custodia:
100/Cs.
50 (5 confezioni)
50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore N. per confezione N. per custodia Dimensione della confezione
10792552 Trasparente 1/Pk. 100/Cs. pezzi 100
10695951 Trasparente 1/Pk. 50/Cs. pezzi 50
10564581 Trasparente 10, sfusi 50 (5 confezioni) pezzi 50
10412741 Trasparente 5/Pk. 100/Cs. pezzi 100
10327461 Trasparente 20/Pk. 100/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10792552 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    388.60€ / pezzi 100
    Risparmia 27.40€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.1 a 0.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 0.36 ml
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 100/Cs.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.64 cm