Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
Codice prodotto. 10360691 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bag of 20; Cs. of 100
Individually wrapped, 50/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Dimensione della confezione
10360691 Individually wrapped, 50/Cs. pezzi 50
10679731 Bag of 20; Cs. of 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10360691 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.64€
    178.96€ / pezzi 50
    Risparmia 19.68€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Esente da RNasi/DNasi
  • Disponibili sterili o non sterili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.32 cm2
Matrice 8 x 12
Imballaggio Individually wrapped, 50/Cs.
Binding Type TC-Treated
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra per colture cellulari
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 330 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.1 a 0.2 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well 0.33 ml
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Attachment and growth of anchorage-dependent cells
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 50/Cs.
Colore pozzetto Clear
Diametro (sistema metrico) pozzetto 0.64 cm