Learn More
Corning™ Piastre EIA/RIA Costar™ da 96 pozzetti
Codice prodotto. 10544522 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Fondo piatto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Dimensione della confezione
10544522 Fondo piatto pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10544522 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.90€
    336.87€ / pezzi 100
    Risparmia 39.03€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ Clear Polystyrene 96-Well Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 96-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame High Binding
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type High Bind
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale High Binding
Forma pozzetto Fondo piatto
Da utilizzare con (applicazione) Immunodosaggi
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 100/Cs.