Learn More
Corning™ Piastre EIA/RIA Costar™ da 96 pozzetti
Codice prodotto. 10596091 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Dimensione della confezione
10596091 Flat Bottom (F-well) pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10596091 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    262.54€ / pezzi 100
    Risparmia 18.46€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ Clear Polystyrene 96-Well Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 96-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 320μL to 360μL
  • Working volume: 75μL to 200μL
  • Choice of flat, round, flat Easy Wash™ or V-shaped bottom
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Ideal for serial dilutions, hemagglutination or precipitation assays, and general storage applications
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame Medium Binding
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Idrofobico in natura lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'Immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche
Quantità 100/Cs.