Learn More
Corning™ Clear Polystyrene 96-Well Microplates
Codice prodotto. 10042511 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10042511 Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10042511 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    367.10€ / pezzi 100
    Risparmia 25.90€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Realizzate in polistirene trasparente di qualità medica per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre Corning™ in polistirene trasparente da 96 pozzetti rappresentano una soluzione eccellente per saggi di colture cellulari e colorimetrici (in assorbanza). Le micropiastre a 96 pozzetti sono indicate per miniaturizzazione e automazione da laboratorio.
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame Medium Binding
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Not Treated
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Easy Wash™ a fondo piatto
Da utilizzare con (applicazione) Idrofobico in natura, lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Quantità 100/Cs.