Learn More
Corning™ Nastro sigillante in alluminio Costar™
Codice prodotto. 10651272 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Micropiastre a 384 pozzetti
Piastra a 96 pozzetti
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Dimensione della confezione
10651272 Micropiastre a 384 pozzetti pezzi 100
10629141 Piastra a 96 pozzetti pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10651272 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.13€
    103.88€ / pezzi 100
    Risparmia 12.25€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tenuta ermetica garantita, per ridurre al minimo l'evaporazione e la formazione di condensa. Il nastro sigillante in alluminio per micropiastre Corning™ a 384 pozzetti consente operazioni senza applicazione di oli quando impiegato in termociclatori con coperchi riscaldati.
  • Easy application and removal for short- and long-term storage
  • Provides tight seal to minimize evaporation and condensation
  • Aluminum sealing tape (Cat. Nos. 6569 and 6570) is suitable for use between -80°C and 150°C, is not transparent, and is pierceable.
  • Breathable sealing tape (Cat. No. 3345) allows gas exchange across the surface.
  • Universal Optical sealing tape (Cat. No. 6575) is suitable for use between -70°C and 100°C, and is transparent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Alluminio
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 100/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Facile applicazione e rimozione per stoccaggio a breve e lungo termine, assicura tenuta ermetica per ridurre al minimo l’evaporazione e la condensa e consente un funzionamento privo di oli nei termociclatori con coperchi riscaldati
Product Type Nastro sigillante
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Sì
Temperature Range (Metric) Da -80° a 150 °C
Plate Compatibility Micropiastre a 384 pozzetti