Learn More
Corning™ Adattatore per aspiratore a 8 canali
Codice prodotto. 10327781 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Numero di canali:
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero di canali Dimensione della confezione
10327781 8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10327781 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.66€
    276.91€ / pezzi 1
    Risparmia 31.75€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
For use with Corning Vacuum Aspirator. This 8-Channel Adapter can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on 96 well plate.
This is an 8-channel adapter that fits on the Aspirator (No. 4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili Standard 1-200μL disposable pipet tips
Autoclavabile Not Autoclavable
Numero di canali 8
Tipo Adapter, 8 channel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntali per pipette monouso