Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10253041 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.26 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10253041 2.26 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10253041 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.52€
    221.90€ / pezzi 50
    Risparmia 24.62€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tissue culture-treated plates for superior cell attachment. Corning™ Costar™ Flat Bottom Cell Culture Microplates provide an excellent device for diagnostic testing when cell adherence is essential.
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 3 x 4
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Sì
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 6.9 ml
Colore Trasparente
Area di coltura 4 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Tipo Micropiastra per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1 ml
Conteggio pozzetti 12
Include Lid
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 50/Cs.
Diametro (sistema metrico) 2.26 cm