Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10732552 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
1.9 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Dimensione della confezione
10732552 1.9 cm2 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10732552 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.21€
    354.82€ / pezzi 100
    Risparmia 38.39€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tissue culture-treated plates for superior cell attachment. Corning™ Costar™ Flat Bottom Cell Culture Microplates provide an excellent device for diagnostic testing when cell adherence is essential.
  • Designed for a wide range of applications, including general cell growth experiments, cloning studies, virus isolation and susceptibility testing, and in vitro testing
  • Plate bottoms feature uniform thickness allowing for distortion-free observation and microscopic examination
  • Alphanumeric coordinates placed on the same focal plane as cell growth for convenient referencing of well position
  • Gripping edges make handling easier
  • All plates have nonreversible lids with condensation rings to minimize evaporation and risk of contamination
  • Made of optically clear, medical-grade polystyrene 
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matrice 4 x 6
Chiusura inclusa With Lid
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 3.4 ml
Colore Trasparente
Area di coltura 1.9 cm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Tissue Culture
Tipo Micropiastra per colture cellulari
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.5 ml
Conteggio pozzetti 24
N. per custodia 100 (Individually wrapped)
N. per confezione Individually Wrapped
Imballaggio Individually Wrapped
Quantità 100/contenitore
Diametro (sistema metrico) 1.6 cm