Descrizione
- Volumi operativi consigliati compresi tra 75 e 200 μl
- Sottoposto a trattamento per adesione cellulare ottimale
- I codici alfanumerici univoci consentono l'identificazione dei pozzetti
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.38 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | TC-Treated |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Vedi altri risultati |