Descrizione
- Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
- Treated for optimal cell attachment (except where noted)
- ™™
- Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
Specifica
| Matrice | 3 x 4 |
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Yes |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 6.9 ml |
| Colore | Trasparente |
| Area di coltura | 3.8 cm2 |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Vedi altri risultati |