Learn More
Corning™ Dispositivi centrifughi Costar™: Spin-X™
Codice prodotto. 10104101 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22μ m
0.45 μm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Sterilità Dimensione della confezione
10104101 0.22μ m Non-sterile pezzi 100
10649351 0.45 μm Non-sterile pezzi 100
10310361 0.22μ m Sterile pezzi 96
10787632 0.45 μm Sterile pezzi 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10104101 Fornitore Corning™ N. del fornitore 8161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.83€
    188.77€ / pezzi 100
    Risparmia 20.06€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Unità filtrante contenente una membrana all'interno di una provetta da centrifuga in polipropilene. I filtri per provette da centrifuga Corning™ Costar™ Spin-X™ filtrano in modo efficace piccoli volumi di campioni tramite centrifugazione per eliminazione di batteri e particelle, preparazione di campioni per HPLC, rimozione di cellule dal terreno e purificazione di DNA da gel di poliacrilammide e agarosio.
  • Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
  • Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale (membrana) Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.22μ m
Sterilità Non-sterile
Tipo Spin-X
Volume (sistema metrico) 0.5 mL