Descrizione
- Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
- Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | Membrane Filter |
| Materiale (membrana) | Acetato di cellulosa |
| Dimensione del poro | 0.22μ m |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Spin-X |
| Volume (sistema metrico) | 500 μl |