Learn More
Corning™ Dispositivi centrifughi Costar™: Spin-X™ LC
Codice prodotto. 10134051 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22μ m
0.45 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10134051 0.22μ m pezzi 200
10430672 0.45 μm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10134051 Fornitore Corning™ N. del fornitore 8169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    420.50€ / pezzi 200
    Risparmia 29.50€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handles volumes up to 500μL. Corning™ Costar™ Centrifugal Devices: Spin-X™ LC includes a nylon membrane for applications such as HPLC sample preparation.
  • Spin-X centrifuge tube filters consist of a membrane-containing filter unit within a microcentrifuge tube.
  • Uses: Removing bacteria, cells, and particles from liquids; HPLC sample preparation; DNA removal from agarose or acrylamide gels. Maximum RCF is 16,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale (membrana) Nylon
Dimensione del poro 0.22μ m
Sterilità Non-sterile
Tipo Spin-X LC
Volume (sistema metrico) 0.5 mL