Learn More
Corning™ Piastre multipozzetto Costar™ trasparenti
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11309504 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
3.8 cm2
9.5 cm2
Volume (sistema metrico) pozzetto:
3.4 mL
6.9 mL
16.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
11309504 3.4 mL pezzi 100
11399494 3.8 cm2 6.9 mL pezzi 100
11389494 9.5 cm2 16.8 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11309504 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    306.79€ / pezzi 100
    Risparmia 22.21€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Untreated surface is hydrophobic in nature and binds bio-olecules through passive interactions. ™™
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Con coperchio
Area di coltura
Matrice 6 x 4
Binding Type Medium Binding
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 3.4 mL
No. of Wells 24
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.38 to 0.57 mL
Sterilità Sterili
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto piatto
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.