Learn More
Corning™ Piastre multipozzetto Costar™ trasparenti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11399494 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
3.8 cm2
9.5 cm2
Volume (sistema metrico) pozzetto:
3.4 mL
6.9 mL
16.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Volume (sistema metrico) pozzetto unitSize
11399494 3.8 cm2 6.9 mL pezzi 100
11309504 3.4 mL pezzi 100
11389494 9.5 cm2 16.8 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399494 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3737
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    337.22€ / pezzi 100
    Risparmia 23.78€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Untreated surface is hydrophobic in nature and binds bio-olecules through passive interactions. ™™
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 3.8 cm2
Matrice 3 x 4
Binding Type Medium Binding
Colore Trasparente
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 6.9 mL
No. of Wells 12
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.76 a 1.14 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 5/Pk.