Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
Codice prodotto. 10265362 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Fondo conico
circolare
Trattamento superficiale:
Non trattata
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Trattamento superficiale Sterilità Coperchio Dimensione della confezione
10265362 circolare Non trattata Sterile With Lid pezzi 100
10367841 Fondo conico Non trattata Sterile Without Lid pezzi 48
10035351 circolare Non trattata Non-sterile Without Lid pezzi 100
10296381 circolare Non trattata Sterile Without Lid pezzi 50
10163711 circolare Non trattata Sterile Without Lid pezzi 100
10766482 Conical Bottom (V-well) Non trattata Non-sterile Without Lid pezzi 100
10216341 Flat Bottom (F-well) Non trattata Sterile With Lid pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10265362 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    342.96€ / pezzi 100
    Risparmia 24.04€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Realizzate in polistirene trasparente di grado medicale per garantire resistenza e visibilità. Le micropiastre Corning™ in polistirene trasparente da 96 pozzetti rappresentano una soluzione eccellente per saggi di colture cellulari e colorimetrici (in assorbanza). Utilizzare le micropiastre da 96 pozzetti per miniaturizzazione e automazione in laboratorio.
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Not Treated
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Idrofobico in natura lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'Immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 20/Pk.