Includes
Rack of 96 tubes. (Caps are sold separately.)
- Composed of 96 polypropylene tubes in a standard microplate format.
- Features 1.2 mL tubes that are available individually or in strips of eight tubes.
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips
- Caps are sold separately; see Corning Polyethylene Caps for Cluster Tube System (Mfr. No. 4418)
Specifica
Specifica
| Formato | Provetta |
| Quantità | 96/Rack |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Product Type | Serie di provette per micropiastre |
| Sterilità | Sterile |
| N. per confezione | 96/Pk. |
| N. per custodia | 960/Cs. |
| Colore | Semitrasparente |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
| Vedi altri risultati |