Descrizione
- Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers, and other aqueous solutions
- ™
- Plug seal caps (45 mm) provide an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Bottles can be used with Corning vacuum filtration systems with 45 mm neck sizes (Cat. Nos. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514,431118, 430015, and 431174).
- Sterili
- Apirogeni
Specifica
Specifica
| Capacità | 17 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| N. per custodia | 12/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Sterili |
| Colore chiusura | Rosso |
| Finitura collo | 45 |
| Closure Included | Yes |
| Vedi altri risultati |