Learn More
Corning™ HTS Transwell™ Clear Untreated Reservoirs
Codice prodotto. 10461242 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
12/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 48
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione unitSize
10461242 12/Pk. pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10461242 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3395
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear plastic for maximum visibility. Corning™ HTS Transwell™ Clear Untreated Reservoir is for use with HTS Transwell Permeable Supports.
  • For use as reservoir tray with HTS Transwell Permeable Supports
  • Not Treated for cell attachment
  • Same footprint as standard 24 well plate but with single rectangular well
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Cell Culture Insert System
Da utilizzare con (apparecchiatura) HTS Transwell™ Permeable Supports
N. per custodia 48/Cs.
N. per confezione 12/Pk.