Learn More
Corning™ Supporto permeabile con membrana in policarbonato Costar™ HTS Transwell™ - 96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10175562 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4μ m
0.4 μm
1 μm
1 μm
3 μm
5 μm
N. per confezione:
1/Pk.
4/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
pezzi 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro N. per confezione unitSize
10175562 0.4μ m 5/Pk. pezzi 5
10625053 0.4 μm 1/Pk. Pezzo
10399242 1 μm 5/Pk. pezzi 5
10043832 1 μm 1/Pk. Pezzo
10271593 3 μm 1/Pk. pezzi 2
10077792 3 μm 4/Pk. pezzi 8
10797023 5 μm 4/Pk. pezzi 8
10555673 5 μm 1/Pk. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10175562 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00€
    1868.89€ / pezzi 5
    Risparmia 131.11€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aumenta l'area della membrana per crescita o migrazione delle cellule di 0.143 cm2. Il sistema di supporto permeabile Corning™ HTS Transwell™ a 96 pozzetti è un sistema di supporto a micropiastra per una matrice di 96 pozzetti con inserti a membrana collegati a un vassoio rigido per sistemi robotizzati che consente di gestire tutti i 96 inserti come un'unità singola.
  • The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96 inserts to be handled as a single unit.
  • Choice of either polyester (PET) membrane (0.4 μm, 1.0 μm pore sizes) or polycarbonate (PC) membrane (0.4 μm, 3.0 μm, and 5.0 μm pore sizes)
  • 0.143 cm2 membrane area per well, providing 20% to 50% more surface area for cell growth than other commercially available systems
  • Large apical and basolateral access ports allow efficient media sampling and facilitate automated or manual access.
  • Optimized for automation, with multichannel feeder ports, improved gripping surface, and standard bar codes
  • The reservoir plate allows for simultaneous feeding of 96 wells and comes with a removable media stabilizer to reduce the risk of spills during handling
  • The receiver plate isolates each well to enable 96 individual assays.
  • Sterile
  • The HTS Transwell-96 systems (0.4 μm PC, 0.4 μm PET, and 1.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in a reservoir plate and includes the 96-well receiver plate with lid.
  • The HTS Transwell-96 plates (3.0 and 5.0 μm PC, 8.0 μm PET) are packaged with the 96-well insert plate in the 96-well receiver plate with lid. Reservoir plates may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.14 cm2
Membrana Policarbonato
Matrice 8 x 12
Dimensione del poro 0.4μ m
Colore Trasparente
Materiale Polycarbonate
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.23 ml
Sterilità Sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Include HTS Transwell™ unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids
N. per custodia 5/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 5/Cs.
Diametro (sistema metrico) membrana 0.42 cm