Learn More
Corning™ Inserti per colture Snapwell™
Codice prodotto. 10555482 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato
Poliestere trasparente
Densità poro:
1 x 108 pores/cm2
4x10(6) pori/cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Densità poro Dimensione della confezione
10555482 Policarbonato 1 x 108 pores/cm2 pezzi 24
10670692 Poliestere trasparente 4x10(6) pori/cm2 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10555482 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3407
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con membrana con anello di supporto per l'uso con camere di diffusione o Ussing una volta definita la crescita a confluenza delle cellule. Gli inserti per colture Corning™ Snapwell™ vengono utilizzati principalmente per studi elettrofisiologici e sul trasporto.
The Snapwell insert is a modified Transwell culture insert that contains a 12 mm diameter tissue culture-treated membrane supported by a detachable ring. The inserts are primarily used for transport and electrophysiological studies. Once cells are grown to confluence, this ring-supported membrane can be placed into either vertical or horizontal diffusion or Ussing chambers.
Order Info
Gli inserti di coltura sterili sono confezionati in piastre cluster a 6 pozzetti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 6 inserti e piastra da 6 pozzetti
Area di coltura 1.12 cm2
Materiale Policarbonato
Densità poro 1 x 108 pores/cm2
Dimensione del poro 0.4 μm
Tipo Inserti per colture
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Quantità 6/Pk., 24/Cs.