Learn More
Corning™ Serbatoi sterili monouso per reagenti Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10119110 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
Imballaggio:
BUlk
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio unitSize
10119110 100 ml Confezioni singole pezzi 100
10320551 50 ml BUlk pezzi 200
10261391 50 ml Confezioni singole pezzi 100
10712541 100 ml BUlk pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10119110 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    380.86€ / pezzi 100
    Risparmia 27.14€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene modificato per conferire resistenza. Le vaschette sterili monouso per reagenti Corning™ Costar™ sono ideali per il riempimento ripetitivo di pipette multicanale.
Manufactured from modified polystyrene for strength. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs are ideal for repetitive filling of multichannel pipetters.
Costar™ reagent reservoirs are ideal for repetitively filling multichannel pipettors.
  • Manufactured from modified polystyrene (white)
  • Individually wrapped, sterile
  • Disposable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Dimensioni (L x P x A) 14.5 x 8.5 x 3.5 cm
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Altezza (sistema metrico) 3.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Imballaggio Confezioni singole
Larghezza (sistema metrico) 8.5 cm
Monouso